2,3-Dimetil-1,3-butadieno ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,3-Dimethylbuta-1,3-diene
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
D1148-10ML D1148-25ML
TCIAD1148-10MLEA 40 EUR
TCIAD1148-10ML TCIAD1148-25ML
2,3-Dimetil-1,3-butadieno ≥98.0% (por GC) estabilizado
2,3-Dimetil-1,3-butadieno
Formula: C₆H₁₀
Pto. Ebullición: 69 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –76 °C
Densidad: 0,7261 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -1°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00008595
Núm. CAS: 513-81-5
EINECS: 208-172-0
UN: 3295
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,03238
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %