Tetralilestaño ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T2009-1G T2009-5G
TCIAT2009-1GEA 46 EUR
TCIAT2009-1G TCIAT2009-5G
Tetralilestaño ≥97.0% (por GC)
Tetralilestaño
Formula: C₁₂H₂₀Sn
Pto. Ebullición: 70°C
Pto. de inflamación: 75°C
Número MDL: MFCD00008637
Núm. CAS: 7393-43-3
EINECS: 230-987-5
UN: 2788
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1564b13a0a2fa555cff0d3c2688a7af62ae780b1&vid=1564b13a0a2fa555cff0d3c2688a7af62ae780b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Gravimetric Method) min. 95.0 %