Indol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1H-Indol
I0021-25G I0021-100G
TCIAI0021-25GEA 18 EUR
TCIAI0021-25G TCIAI0021-100G
Indol ≥99.0% (por GC)
Indol
Formula: C₈H₇N
Pto. Ebullición: 253°C
Pto. de fusión: 50…51 °C
Densidad: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Número MDL: MFCD00005607
Núm. CAS: 120-72-9
EINECS: 204-420-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,04963
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d0985c6da19418f498fb4b4e83f5103cc828dbe&vid=5d0985c6da19418f498fb4b4e83f5103cc828dbe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency