Pireno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P1104-25G P1104-500G P1104-100G
TCIAP1104-25GEA 37 EUR
TCIAP1104-25G TCIAP1104-500G TCIAP1104-100G
Pireno ≥97.0% (por GC)
Pireno
Formula: C₁₆H₁₀
Pto. Ebullición: 404°C
Pto. de fusión: 148…150 °C
Densidad: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 200 - 220 °C
Número MDL: MFCD00004136
Núm. CAS: 129-00-0
EINECS: 204-927-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,07963
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87918eb4de97c8725e2efe6b826198a273e81dfe&vid=87918eb4de97c8725e2efe6b826198a273e81dfe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency