Ácido (4-etilfenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-4-etilfenilborano
E0720-25G E0720-5G
TCIAE0720-25GEA 134 EUR
TCIAE0720-25G TCIAE0720-5G
Ácido (4-etilfenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (4-etilfenil)metabórico
Formula: C₈H₁₁BO₂
MW: 149.98 g/mol
Densidad: 1.125
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00859377
Núm. CAS: 63139-21-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a90044ca8c78de716474d63d906cb1c3e3da9fd&vid=9a90044ca8c78de716474d63d906cb1c3e3da9fd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %