Ácido (2,4-dimetilfenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
D3514-1G D3514-5G
TCIAD3514-1GEA 28 EUR
TCIAD3514-1G TCIAD3514-5G
Ácido (2,4-dimetilfenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2,4-dimetilfenil)metabórico
Formula: C₈H₁₁BO₂
MW: 149.98 g/mol
Número MDL: MFCD02683101
Núm. CAS: 55499-44-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=398b02c92bc10a29958924cd102d4cf7ece0a69b&vid=398b02c92bc10a29958924cd102d4cf7ece0a69b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 116.0 %