Ácido (2,4-dimetoxifenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
D3521-1G D3521-5G
TCIAD3521-1GEA 21 EUR
TCIAD3521-1G TCIAD3521-5G
Ácido (2,4-dimetoxifenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2,4-dimetoxifenil)metabórico
Formula: C₈H₁₁BO₄
MW: 181.98 g/mol
Pto. de fusión: 105°C
Número MDL: MFCD01074590
Núm. CAS: 133730-34-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8181efd617f47f44527e4d6b04340d815464d7c5&vid=8181efd617f47f44527e4d6b04340d815464d7c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %