Ácido (2,3-diclorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D3434-25G
D3434-5G
TCIAD3434-25GEA
126
EUR
TCIAD3434-25G
TCIAD3434-5G
Ácido (2,3-diclorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2,3-diclorofenil)metabórico
Formula:
C₆H₅BCl₂O₂ MW: 190,82 g/mol |
Número MDL:
MFCD01075703 Núm. CAS: 151169-74-3 |
Resultados test especificaciones
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 111.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...