Span® 40
Proveedor: TCI
|
Atención
|
S0061-25G
S0061-500G
TCIAS0061-25GEA
17
EUR
TCIAS0061-25G
TCIAS0061-500G
Span® 40
Span® 40
Formula:
C₂₂H₄₂O₆ Pto. Ebullición: ? 100 °C (1013 hPa) Densidad: 1 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: ≥ 149 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00080946 Núm. CAS: 26266-57-9 EINECS: 247-568-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green pellet |
Melting point | 45.0 to 48.0 deg-C |
Saponification Value | 135.0 to 158.0 |