Ácido 1-metilciclopropanocarboxilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-methylcyclopropane-1-carboxylic acid
M0885-25G
M0885-5G
TCIAM0885-25GEA
314
EUR
TCIAM0885-25G
TCIAM0885-5G
Ácido 1-metilciclopropanocarboxilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 1-metilciclopropanocarboxilico
Formula:
C₅H₈O₂ MW: 100,12 g/mol |
Número MDL:
MFCD00001290 Núm. CAS: 6914-76-7 EINECS: 230-020-7 UN: 3261 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |