Ácido (3-(trifluorometil)fenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
T1793-1G T1793-5G
TCIAT1793-1GEA 20 EUR
TCIAT1793-1G TCIAT1793-5G
Ácido (3-(trifluorometil)fenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (3-(trifluorometil)fenil)metabórico
Formula: C₇H₆BF₃O₂
Número MDL: MFCD00151854
Núm. CAS: 1423-26-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7b98a61752eb7c8c0582c53e6e51d5324895bbe&vid=f7b98a61752eb7c8c0582c53e6e51d5324895bbe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %