Butanolato de titanio(IV)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tetrabutanolato de titanio
B0742-25G B0742-500G
TCIAB0742-25GEA 17 EUR
TCIAB0742-25G TCIAB0742-500G
Butanolato de titanio(IV)
Butanolato de titanio(IV)
Formula: C₁₆H₃₆O₄Ti
Pto. Ebullición: 310 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –55 °C
Densidad: 0,993 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 46°C
Número MDL: MFCD00009433
Núm. CAS: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51643979ff74e929fd24a23769e2908f61470110&vid=51643979ff74e929fd24a23769e2908f61470110&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Ignition residue 23.2 to 24.5 %