Tetrametilamonio hidróxido 10% in water
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Hidróxido de tetrametilamonio
T0138-25ML T0138-500ML T0138-100ML
TCIAT0138-25MLEA 18 EUR
TCIAT0138-25ML TCIAT0138-500ML TCIAT0138-100ML
Tetrametilamonio hidróxido 10% in water
Tetrametilamonio hidróxido
Formula: C₄H₁₃NO
Pto. Ebullición: 110 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008280
Núm. CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,09224
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c995cdbad5279cf8f8fe6dba9fac2429eed1f9d9&vid=e8a578d1a23b1c22d6eca40cbe634af315f64dfa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
Ignition residue (Sulfate) max. 0.1 %
Chloride max. 0.01 %