2-(Metilvinil)naftaleno ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

I0413-25G I0413-5G
TCIAI0413-25GEA 121 EUR
TCIAI0413-25G TCIAI0413-5G
2-(Metilvinil)naftaleno ≥98.0% (por GC)
2-(Metilvinil)naftaleno
Formula: C₁₃H₁₂
MW: 168,24 g/mol
Pto. Ebullición: 155°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191524
Núm. CAS: 3710-23-4
EINECS: 223-053-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c5e87dba1b4c630068a468c2c89337fba93fc1c&vid=6c5e87dba1b4c630068a468c2c89337fba93fc1c&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 55.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR