Benzo[a]pireno ≥95.0% (por GC), purified by sublimation
Proveedor: TCI
Peligro
B0085-1G B0085-100MG
TCIAB0085-1GEA 269 EUR
TCIAB0085-1G TCIAB0085-100MG
Benzo[a]pireno ≥95.0% (por GC), purified by sublimation
Benzo[a]pireno
Formula: C₂₀H₁₂
Pto. Ebullición: 496°C
Pto. de fusión: 176…178 °C
Densidad: 1,351 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00003602
Núm. CAS: 50-32-8
EINECS: 200-028-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,01103
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b5174e0a8dd97e7fb65c88d9b178daeadf5dfb7&vid=0f63b2abceee20e85a670a0fe474fdda62b7d317&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 176.0 to 180.0 deg-C