1-Fenil-1-octadecanona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Octadecanophenone, n-Octadecanophenone
O0185-25G O0185-5G
TCIAO0185-25GEA 173 EUR
TCIAO0185-25G TCIAO0185-5G
1-Fenil-1-octadecanona ≥98.0% (por GC)
1-Fenil-1-octadecanona
Formula: C₆H₅C(O)(CH₂)₁₆CH₃
MW: 344,58 g/mol
Pto. Ebullición: 243°C
Número MDL: MFCD00010700
Núm. CAS: 6786-36-3
EINECS: 229-850-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a88aa57bfca5e1816877b435b5645a94c8bd7ae9&vid=a88aa57bfca5e1816877b435b5645a94c8bd7ae9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 67.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency