Bromuro de (1-propil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Triphenyl(propyl)phosphonium bromide, Triphenylpropylphosphonium bromide
P1200-25G P1200-500G
TCIAP1200-25GEA 25 EUR
TCIAP1200-25G TCIAP1200-500G
Bromuro de (1-propil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Bromuro de (1-propil)trifenilfosfonio
Formula: C₂₁H₂₂BrP
MW: 385.28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011843
Núm. CAS: 6228-47-3
EINECS: 228-330-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ba9e20dab87d0ea3e20a819c4234575860c538a&vid=7ba9e20dab87d0ea3e20a819c4234575860c538a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 237.0 to 241.0 deg-C