Ditiotreita (Reactivo de Cleland) ≥98.0% (by titrimetric analysis) para electroforesis
Proveedor: TCI
Atención
D3647-1G D3647-5G
TCIAD3647-1GEA 42 EUR
TCIAD3647-1G TCIAD3647-5G
Ditiotreita (Reactivo de Cleland) ≥98.0% (by titrimetric analysis) para electroforesis
Ditiotreita (Reactivo de Cleland)
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Pto. Ebullición: 130°C
Pto. de fusión: 42…44 °C
Pto. de inflamación: ≥ 110 °C ()
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004877
Núm. CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
Índice Merck: 14,03376
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3972330e17cd18d000b14e4e871b4189c0a59bb&vid=012512492f94776a2f94c72c997dbde60b137106&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Functionality test to pass test