EDTA sal disódica dihidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Proveedor: TCI
Sinónimos: Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodio dihidrato, Ácido edético sal disódica dihidrato, Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica dihidrato
D3789-25G D3789-5G
TCIAD3789-25GEA 48 EUR
TCIAD3789-25G TCIAD3789-5G
EDTA sal disódica dihidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
EDTA sal disódica dihidrato
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372.24 g/mol
Pto. de fusión: 252°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150037
Núm. CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Índice Merck: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=836ce9c82f4b93caec6fda27a8c2629cd6a4f34d&vid=86a6eac252e8b270fc2c3f969f91d125ebd754e9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystaline
Purity (Chelometric Titration) min. 99.0 %
Enzyme inhibition test to pass test