Etilendiamina, anhidro ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,2-Diaminoetano
E0077-25ML E0077-500ML
TCIAE0077-25MLEA 16 EUR
TCIAE0077-25ML TCIAE0077-500ML
Etilendiamina, anhidro ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Etilendiamina
Formula: C₂H₈N₂
Pto. Ebullición: 116°C
Pto. de fusión: 8,5 °C
Densidad: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 34°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008204
Núm. CAS: 107-15-3
EINECS: 203-468-6
UN: 1604
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,03795
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a78a3d2881080e64b9f8dbac699424e45f606ec5&vid=3c52aee6bb207c4f1f21dffe598634973a08861f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %