5-Iodo-m-xileno ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with copper
I0548-25G I0548-5G
TCIAI0548-25GEA 80 EUR
TCIAI0548-25G TCIAI0548-5G
5-Iodo-m-xileno ≥98.0% (por GC) estabilizado
5-Iodo-m-xileno
Formula: C₈H₉I
Pto. Ebullición: 229°C
Densidad: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00060659
Núm. CAS: 22445-41-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e5f0f0b7a2659c8f3f7096d8a84c7c2f54c5bbf&vid=7e5f0f0b7a2659c8f3f7096d8a84c7c2f54c5bbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %