Ácido 1-dodecanosulfónico sal sódica ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
D1222-25G
D1222-5G
TCIAD1222-25GEA
134
EUR
TCIAD1222-25G
TCIAD1222-5G
Ácido 1-dodecanosulfónico sal sódica ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 1-dodecanosulfónico sal sódica
Formula:
C₁₂H₂₅NaO₃S Pto. de fusión: 300 °C Densidad: 1,218 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007527 Núm. CAS: 2386-53-0 EINECS: 219-200-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |
Solubility in hot Water | almost transparency |