Ácido 1-heptanosulfónico sal sódica ≥98.0% (by titrimetric analysis) para cromatografía en par iónico
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Sodium heptane-1-sulphonate, Sodium 1-heptanesulphonate
I0345-100G
I0345-25G
I0345-5G
TCIAI0345-100GEA
250
EUR
TCIAI0345-100G
TCIAI0345-25G
TCIAI0345-5G
Ácido 1-heptanosulfónico sal sódica ≥98.0% (by titrimetric analysis) para cromatografía en par iónico
Ácido 1-heptanosulfónico sal sódica
Formula:
H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na Pto. de fusión: 300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007543 Núm. CAS: 22767-50-6 EINECS: 245-210-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |
Absorbance (210nm) | max. 0.400 |
Absorbance (230nm) | max. 0.050 |
Absorbance (254nm) | max. 0.040 |