Ácido (2,3-difluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihydroxy(2,3-difluorophenyl)borane, 2,3-Difluorobenzeneboronic acid, (2,3-Difluorophenyl)metaboric acid
D3523-25G D3523-5G
TCIAD3523-25GEA 137 EUR
TCIAD3523-25G TCIAD3523-5G
Ácido (2,3-difluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2,3-difluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157.91 g/mol
Número MDL: MFCD01863170
Núm. CAS: 121219-16-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8c7891890ec96d72cee821ab14cd2d63effa2ef&vid=f8c7891890ec96d72cee821ab14cd2d63effa2ef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %