Ácido (2,4-difluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
D3391-25G D3391-5G
TCIAD3391-25GEA 127 EUR
TCIAD3391-25G TCIAD3391-5G
Ácido (2,4-difluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2,4-difluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157.91 g/mol
Número MDL: MFCD01318998
Núm. CAS: 144025-03-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2298480ad966d8c1ed71847760ef5f4c5f634931&vid=2298480ad966d8c1ed71847760ef5f4c5f634931&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 90.0 to 113.0 %