Ácido (2,5-difluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi(2,5-difluorofenil)borano
D3436-25G D3436-5G
TCIAD3436-25GEA 138 EUR
TCIAD3436-25G TCIAD3436-5G
Ácido (2,5-difluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2,5-difluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157.91 g/mol
Número MDL: MFCD01863171
Núm. CAS: 193353-34-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5db66078b5e3214ed2d8281c1d93cea4896bf744&vid=5db66078b5e3214ed2d8281c1d93cea4896bf744&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %