Ácido (2,5-dimetoxifenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi(2,5-dimetoxifenil)borano
D3522-1G D3522-5G
TCIAD3522-1GEA 20 EUR
TCIAD3522-1G TCIAD3522-5G
Ácido (2,5-dimetoxifenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2,5-dimetoxifenil)metabórico
Formula: C₈H₁₁BO₄
MW: 181.98 g/mol
Pto. de fusión: 97°C
Número MDL: MFCD01318181
Núm. CAS: 107099-99-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4decd6acd42d7369eec9c03c923bc8684d5755b&vid=e4decd6acd42d7369eec9c03c923bc8684d5755b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %