Ácido (2,6-difluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihydroxy(2,6-difluorophenyl)borane, 2,6-Difluorobenzeneboronic acid, (2,6-Difluorophenyl)metaboric acid
D3087-1G D3087-5G D3087-25G
TCIAD3087-1GEA 16 EUR
TCIAD3087-1G TCIAD3087-5G TCIAD3087-25G
Ácido (2,6-difluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2,6-difluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157.91 g/mol
Número MDL: MFCD00792436
Núm. CAS: 162101-25-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9039e080c1c1b5fd0464a5bd4b73450d2d60b03c&vid=9039e080c1c1b5fd0464a5bd4b73450d2d60b03c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 90.0 to 113.0 %