Ácido (2,6-dimetoxifenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D3861-25G
D3861-5G
TCIAD3861-25GEA
139
EUR
TCIAD3861-25G
TCIAD3861-5G
Ácido (2,6-dimetoxifenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2,6-dimetoxifenil)metabórico
Formula:
C₈H₁₁BO₄ MW: 181.98 g/mol Pto. de fusión: 113°C |
Número MDL:
MFCD01318987 Núm. CAS: 23112-96-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 111.0 % |