Ácido (2,6-dimetilfenil)metabórico ≥98.0% (by HPLC) (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D3633-1G
D3633-5G
TCIAD3633-1GEA
19
EUR
TCIAD3633-1G
TCIAD3633-5G
Ácido (2,6-dimetilfenil)metabórico ≥98.0% (by HPLC) (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2,6-dimetilfenil)metabórico
Formula:
C₈H₁₁BO₂ |
Número MDL:
MFCD01009693 Núm. CAS: 100379-00-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |