Ácido (2-clorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-2-clorofenilborano
C1705-1G C1705-5G
TCIAC1705-1GEA 24 EUR
TCIAC1705-1G TCIAC1705-5G
Ácido (2-clorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2-clorofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BClO₂
MW: 156.38 g/mol
Número MDL: MFCD00674012
Núm. CAS: 3900-89-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac80265b7b0da33ecb7286140b4d14b9affb6fa6&vid=ac80265b7b0da33ecb7286140b4d14b9affb6fa6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %