(±)-2-Metil-1-butanol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0175-25ML M0175-500ML
TCIAM0175-25MLEA 17 EUR
TCIAM0175-25ML TCIAM0175-500ML
(±)-2-Metil-1-butanol ≥97.0% (por GC)
(±)-2-Metil-1-butanol
Formula: C₅H₁₂O
Pto. Ebullición: 128°C
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 43°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004743
Núm. CAS: 137-32-6
EINECS: 205-289-9
UN: 1105
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,06030
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ba9ff829c3a1053a241cd3c9557201671a7327a&vid=9ba9ff829c3a1053a241cd3c9557201671a7327a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %