Ácido (3,4-diclorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
D3783-25G D3783-5G
TCIAD3783-25GEA 133 EUR
TCIAD3783-25G TCIAD3783-5G
Ácido (3,4-diclorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (3,4-diclorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190.82 g/mol
Número MDL: MFCD01074646
Núm. CAS: 151169-75-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6ce4ed70b18fa0c434f651994094b6fcbf60f42&vid=c6ce4ed70b18fa0c434f651994094b6fcbf60f42&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %