Ácido (3,4-dimetoxifenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
D3512-25G D3512-5G
TCIAD3512-25GEA 336 EUR
TCIAD3512-25G TCIAD3512-5G
Ácido (3,4-dimetoxifenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (3,4-dimetoxifenil)metabórico
Formula: C₈H₁₁BO₄
MW: 181.98 g/mol
Número MDL: MFCD01074574
Núm. CAS: 122775-35-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd0a4c1b20574979016c14bbd43afa7efda4e66d&vid=fd0a4c1b20574979016c14bbd43afa7efda4e66d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %