Ácido (3-clorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-3-clorofenilborano
C1613-25G C1613-5G
TCIAC1613-25GEA 102 EUR
TCIAC1613-25G TCIAC1613-5G
Ácido (3-clorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (3-clorofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00161354
Núm. CAS: 63503-60-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b055b20cffb6195b7dfeb1646332cb030023025f&vid=b055b20cffb6195b7dfeb1646332cb030023025f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %