Ácido (3-metoxifenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-3-metoxifenilborano
M1322-1G M1322-25G M1322-5G
TCIAM1322-1GEA 30 EUR
TCIAM1322-1G TCIAM1322-25G TCIAM1322-5G
Ácido (3-metoxifenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (3-metoxifenil)metabórico
Formula: C₇H₉BO₃
MW: 151.96 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00161359
Núm. CAS: 10365-98-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f143561effd4c57e49e912518fd6e4ca1228c6d5&vid=f143561effd4c57e49e912518fd6e4ca1228c6d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %