Ácido (4-(trifluorometoxi)fenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-4-(trifluorometoxi)fenilborano
T1773-25G T1773-5G
TCIAT1773-25GEA 167 EUR
TCIAT1773-25G TCIAT1773-5G
Ácido (4-(trifluorometoxi)fenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (4-(trifluorometoxi)fenil)metabórico
Formula: C₇H₆BF₃O₃
MW: 205,93 g/mol
Número MDL: MFCD01074648
Núm. CAS: 139301-27-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58ea877be17d420db04973cc7b419a2d24f9aeb4&vid=58ea877be17d420db04973cc7b419a2d24f9aeb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %