Ácido (4-(trifluorometil)fenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-4-(trifluorometil)fenilborano
T1788-1G T1788-5G T1788-25G
TCIAT1788-1GEA 16 EUR
TCIAT1788-1G TCIAT1788-5G TCIAT1788-25G
Ácido (4-(trifluorometil)fenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (4-(trifluorometil)fenil)metabórico
Formula: C₇H₆BF₃O₂
Número MDL: MFCD00151855
Núm. CAS: 128796-39-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95f5268a0723beb4bac4d0c0d74f8f7e35610be7&vid=95f5268a0723beb4bac4d0c0d74f8f7e35610be7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %