Ácido (4-clorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
C1473-25G C1473-5G
TCIAC1473-25GEA 74 EUR
TCIAC1473-25G TCIAC1473-5G
Ácido (4-clorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (4-clorofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BClO₂
Pto. de fusión: 268…272 °C
Densidad: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00039137
Núm. CAS: 1679-18-1
EINECS: 216-845-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=094ff69af30367ddd19a53021e19d5901e99d81f&vid=094ff69af30367ddd19a53021e19d5901e99d81f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %