Ácido 4-Cianofenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Peligro
C1778-1G C1778-25G C1778-5G
TCIAC1778-1GEA 27 EUR
TCIAC1778-1G TCIAC1778-25G TCIAC1778-5G
Ácido 4-Cianofenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 4-Cianofenilborónico
Formula: C₇H₆BNO₂
Pto. de fusión: > 300 °C
Número MDL: MFCD01318968
Núm. CAS: 126747-14-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b7fdb659f89d71dd36c4fa263942498f19cee6a&vid=7b7fdb659f89d71dd36c4fa263942498f19cee6a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 and le 114.0 %