Butilo 4-hidroxibenzoato ≥99.0% (by GC, titration analysis) for biochemical research
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Hidroxibenzoato de butilo, Butilparabeno
B3771-25G B3771-5G
TCIAB3771-25GEA 26 EUR
TCIAB3771-25G TCIAB3771-5G
Butilo 4-hidroxibenzoato ≥99.0% (by GC, titration analysis) for biochemical research
Butilo 4-hidroxibenzoato
Formula: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194.23 g/mol
Pto. Ebullición: 156°C
Pto. de fusión: 73
Número MDL: MFCD00016478
Núm. CAS: 94-26-8
EINECS: 202-318-7
Índice Merck: 14,01584
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29bbc8d48629d1c2a3a77c48cb28fc923d3f199f&vid=1f2588ec19e5b3fd99566c94b3c2486059bb1183&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test