Propilo 4-hidroxibenzoato ≥99.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Propilparabeno, 4-Hidroxibenzoato de propilo
P1955-25G P1955-5G
TCIAP1955-25GEA 24 EUR
TCIAP1955-25G TCIAP1955-5G
Propilo 4-hidroxibenzoato ≥99.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Propilo 4-hidroxibenzoato
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.2 g/mol
Pto. Ebullición: 292
Pto. de fusión: 95
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002354
Núm. CAS: 94-13-3
EINECS: 202-307-7
Índice Merck: 14,07866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=002aa80f621e575dd3d318e9a56bd30f0a150c9b&vid=44346c1c0b9b8ef0afee97cb780f709798acb35c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test