Ácido (4-nitrofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-4-nitrofenilborano
N0812-1G N0812-5G
TCIAN0812-1GEA 24 EUR
TCIAN0812-1G TCIAN0812-5G
Ácido (4-nitrofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (4-nitrofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BNO₄
MW: 166.93 g/mol
Pto. de fusión: 305°C
Número MDL: MFCD00161360
Núm. CAS: 24067-17-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65a3b9945e4d14c85daa35ee3689b66a269b9ef5&vid=65a3b9945e4d14c85daa35ee3689b66a269b9ef5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.1 %