Ácido 6-aminocaproico ≥98.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Proveedor: TCI
Atención
A2255-25G A2255-5G
TCIAA2255-25GEA 26 EUR
TCIAA2255-25G TCIAA2255-5G
Ácido 6-aminocaproico ≥98.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Ácido 6-aminocaproico
Formula: C₆H₁₃NO₂
Pto. Ebullición: 257 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 204°C
Pto. de inflamación: 207 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008238
Núm. CAS: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Índice Merck: 14,00432
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2a793eb45f7423924f34cd9682b528ab8bfa6e6&vid=63ddedc2e1806ac8ee8350ff5a503d5eced62a3c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Blotting test to pass test