D(+)-Maltosa monohidrato ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
M0037-25G M0037-500G M0037-100G
TCIAM0037-25GEA 17 EUR
TCIAM0037-25G TCIAM0037-500G TCIAM0037-100G
D(+)-Maltosa monohidrato ≥98.0% (by HPLC)
D(+)-Maltosa monohidrato
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Pto. de fusión: 160…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149343
Núm. CAS: 6363-53-7
EINECS: 200-716-5
Índice Merck: 14,05714
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f3dc9e55b21cccb05477651f3b1eccbaf24e8a3&vid=9f3dc9e55b21cccb05477651f3b1eccbaf24e8a3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +126 to +131 deg (C=10, H2O (add NH3aq (2+3))) (after drying)
Solubility in Water almost transparency
Water 4.8 to 5.8 %