Sulfuro de dihexilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihexilo sulfuro
H0377-25G
H0377-250G
TCIAH0377-25GEA
49
EUR
TCIAH0377-25G
TCIAH0377-250G
Sulfuro de dihexilo ≥98.0% (por GC)
Sulfuro de dihexilo
Formula:
C₁₂H₂₆S MW: 202.4 g/mol Pto. Ebullición: 260°C Pto. de fusión: -28.3 Pto. de inflamación: 116°C |
Número MDL:
MFCD00009528 Núm. CAS: 6294-31-1 EINECS: 228-556-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |