L(+)-Arabinosa ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Pectinose, Pectin Sugar
A0515-25G A0515-250G
TCIAA0515-25GEA 33 EUR
TCIAA0515-25G TCIAA0515-250G
L(+)-Arabinosa ≥98.0% (por GC)
L(+)-Arabinosa
Formula: C₅H₁₀O₅
Pto. Ebullición: 331 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 158…160 °C
Densidad: 1,585 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00135866
Núm. CAS: 5328-37-0
EINECS: 226-214-6
Índice Merck: 14,00761
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b72fff8d54e8b0191b7ca8f9b100ff0940fd817&vid=9a9d0d7d33880bdb2e3c33a63082e67808dfc2ce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 160.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +102 to +106 deg (C=10, H2O)
Solubility in Water almost transparency