L(-)-Glucosa ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
G0226-5G
G0226-1G
TCIAG0226-5GEA
311
EUR
TCIAG0226-5G
TCIAG0226-1G
L(-)-Glucosa ≥98.0% (por GC)
L(-)-Glucosa
Formula:
C₆H₁₂O₆ Pto. Ebullición: 376 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 146…147 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00148913 Núm. CAS: 921-60-8 EINECS: 213-068-3 Índice Merck: 14,04459 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % (total of isomers) |
Specific rotation [a]20/D | -50.0 to -54.0 deg (C=5, H2O:NH3 (2+3) = 99.2:0.8) |
Solubility in Water | almost transparency |