Octanoato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Caprylic acid ethyl ester, Octanoic acid ethyl ester, Ethyl caprylate
O0030-25ML O0030-500ML
TCIAO0030-25MLEA 16 EUR
TCIAO0030-25ML TCIAO0030-500ML
Octanoato de etilo ≥98.0% (por GC)
Octanoato de etilo
Formula: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Pto. Ebullición: 208°C
Pto. de fusión: -43°C
Densidad: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 92°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009552
Núm. CAS: 106-32-1
EINECS: 203-385-5
Índice Merck: 14,03778
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d912c3816db80d1a2fc5eeb17e2ca9c2999b1d9&vid=8d912c3816db80d1a2fc5eeb17e2ca9c2999b1d9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %