Octanoato de metilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Caprylic acid methyl ester, Octanoic acid methyl ester, Methyl caprylate
O0033-25ML O0033-500ML
TCIAO0033-25MLEA 22 EUR
TCIAO0033-25ML TCIAO0033-500ML
Octanoato de metilo ≥99.0% (por GC)
Octanoato de metilo
Formula: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Pto. Ebullición: 193°C
Pto. de fusión: –36,7 °C
Densidad: 0,877 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 76°C
Número MDL: MFCD00009551
Núm. CAS: 111-11-5
EINECS: 203-835-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10b1f053b5fc350ae6bacc125c0d55a4e7bdcaac&vid=10b1f053b5fc350ae6bacc125c0d55a4e7bdcaac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %